Learn More
4'-Hydroxypropiophenone, 99%
Codice prodotto. 11488196
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11488196 500 g 500g
11478196 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11488196 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15314.36
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 70-70-2 | C9H10O2 | 150.177 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 70-70-2
Formula molecolare C9H10O2
Molecular Weight (g/mol) 150.177
Numero MDL MFCD00002361
InChI Key RARSHUDCJQSEFJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4'-hydroxypropiophenone, paroxypropione, 4-hydroxypropiophenone, 1-4-hydroxyphenyl propan-1-one, mepal, paroxypropion, frenantol, frenohypon, p-hydroxypropiophenone, proxiphenon
PubChem CID 6271
ChEBI CHEBI:32352
IUPAC Name 1-(4-hydroxyphenyl)propan-1-one
SMILES CCC(=O)C1=CC=C(C=C1)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4'-Hydroxypropiophenone
Punto di fusione 148°C to 151°C
Punto d'infiammabilità 180°C (356°F)
Quantità 500 g
Beilstein 907511
Indice di Merck 14,7044
Peso formulazione 150.18
Percent Purity 99%