Learn More
Thermo Scientific Chemicals Allopurinol, 98%
Catalog Number p-2695236
17.13 EUR valido fino al 2024-03-29
Usa il codice promo "21615" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
315-30-0
C5H4N4O
136.11
MFCD00599413
OFCNXPDARWKPPY-UHFFFAOYSA-N
allopurinol, 1h-pyrazolo 3,4-d pyrimidin-4-ol, zyloprim, zyloric, lopurin, atisuril, bleminol, caplenal, uripurinol, embarin
2094
CHEBI:40279
1,2-dihydropyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one
O=C1N=CN=C2NNC=C12
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
315-30-0
C5H4N4O
136.11
MFCD00599413
OFCNXPDARWKPPY-UHFFFAOYSA-N
allopurinol, 1h-pyrazolo 3,4-d pyrimidin-4-ol, zyloprim, zyloric, lopurin, atisuril, bleminol, caplenal, uripurinol, embarin
2094
CHEBI:40279
1,2-dihydropyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one
O=C1N=CN=C2NNC=C12
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Allopurinol
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 384.0°C
Colore White
Perdita all'essiccatura 0.5 % (1 g, 105°C) max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Glass bottle
Quantità 5 g
Beilstein 26,IV,2076
Indice di Merck 15,271
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.35g/L (25°C). Other solubilities: soluble in diluted alkalies and acids,practically insoluble in most common organic,solvents
Peso formulazione 136.11
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Hydroxypyrazolo¢3,4-d!pyrimidine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.