Learn More
4-Hydroxypyridine, 95%
Codice prodotto. 10062061 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 10062061
Marca: Thermo Scientific Acros 348830250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 626-64-2 | C5H5NO | 95.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 626-64-2
Formula molecolare C5H5NO
Molecular Weight (g/mol) 95.10
Numero MDL MFCD00006419,MFCD00040458
InChI Key GCNTZFIIOFTKIY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-hydroxypyridine, pyridin-4-ol, 4-pyridinol, 4-pyridone, 4 1h-pyridinone, pyridin-4 1h-one, 4-oxopyridine, 4-pyridinone, 4-pyridol, gamma-hydroxypyridine
PubChem CID 12290
IUPAC Name 1H-pyridin-4-one
SMILES O=C1C=CNC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Hydroxypyridine
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 140.0°C to 147.0°C
Colore Beige to Brown
Densità 221g/mL
Punti di ebollizione 230.0°C to 235.0°C (12.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 221°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C5H4N)OH
Quantità 25 g
Beilstein 21, V,7, 152
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol and methanol, slightly soluble in chloroform, pract. insoluble in ether and benzene
Peso formulazione 95.1
Percent Purity 95%
Forma fisica Chunks and/or Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Hydroxypyridine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.