Learn More
4-Hydroxypyridine, 97%
Codice prodotto. 11451998
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 11451998
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14586.36
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 626-64-2 | C5H5NO | 95.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 626-64-2
Formula molecolare C5H5NO
Molecular Weight (g/mol) 95.10
Numero MDL MFCD00006419,MFCD00040458
InChI Key GCNTZFIIOFTKIY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-hydroxypyridine, pyridin-4-ol, 4-pyridinol, 4-pyridone, 4 1h-pyridinone, pyridin-4 1h-one, 4-oxopyridine, 4-pyridinone, 4-pyridol, gamma-hydroxypyridine
PubChem CID 12290
IUPAC Name 1H-pyridin-4-one
SMILES O=C1C=CNC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Hydroxypyridine
Punto di fusione 142°C to 148°C
Punti di ebollizione 230°C to 235°C (12 mmHg)
Quantità 500 g
Beilstein 105800
Sensibilità Hygroscopic; Light sensitive
Peso formulazione 95.1
Percent Purity 97%