Learn More
4-Hydroxyquinazoline, TRC
Codice prodotto. 30400813
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30400813 5 g 5g
30397716 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30400813 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH9414155G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Hydroxyquinazoline
CAS 491-36-1
Formula molecolare C8 H6 N2 O
Quantità 5 g
Sinonimo 4(1H)-Quinazolinone (6CI,7CI,8CI,9CI), 3,4-Dihydroquinazolin-4-one, 4(3H)-Quinazolone, 4-Hydroxyquinazoline, 4-Oxo-3,4-dihydroquinazoline, 4-Oxoquinazoline, 4-Quinazolinol, 4-Quinazolinone, 4-Quinazolone, C 201-0583, NSC 5863
InChI Formula InChI=1S/C8H6N2O/c11-8-6-3-1-2-4-7(6)9-5-10-8/h1-5H,(H,9,10,11)
SMILES O=C1N=CNC=2C=CC=CC12
IUPAC Name quinazolin-4-ol
Molecular Weight (g/mol) 146.15
Peso formulazione 146.048