Learn More
4'-(Imidazol-1-yl)acetophenone, TRC
Codice prodotto. 30406620
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30406620 5 g -
30395653 1 g -
30395974 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30406620 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI5774635G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10041-06-2
Formula molecolare C11H10N2O
Molecular Weight (g/mol) 186.21
IUPAC Name 1-(4-imidazol-1-ylphenyl)ethanone
SMILES CC(=O)c1ccc(cc1)n2ccnc2
Specifica
Materiale o nome chimico 4'-(Imidazol-1-yl)acetophenone
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C11H10N2O/c1-9(14)10-2-4-11(5-3-10)13-7-6-12-8-13/h2-8H,1H3
Peso formulazione 186.0793