Learn More
4-Imidazoleacetic acid hydrochloride, 98%
Codice prodotto. 10791281 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10791281 1 g Bottiglia in vetro 1g
10657874 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10791281 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 204960010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 3251-69-2 | C5H7ClN2O2 | 162.57 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3251-69-2
Formula molecolare C5H7ClN2O2
Molecular Weight (g/mol) 162.57
Numero MDL MFCD00012698
InChI Key MWHLCFYPFGFBQO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-imidazoleacetic acid hydrochloride, 2-1h-imidazol-5-yl acetic acid hydrochloride, imidazole-4-acetic acid hydrochloride, 2-1h-imidazol-4-yl acetic acid hydrochloride, 4-imidazoleacetic acid hcl, imidazoleacetic acid hydrochloride, unii-et7a74roao, 4-imidazoleaceticacidhydrochloride, i4aa, et7a74roao
PubChem CID 145685
IUPAC Name 2-(1H-imidazol-5-yl)acetic acid;hydrochloride
SMILES Cl.OC(=O)CC1=CN=CN1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Imidazoleacetic acid hydrochloride
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 221°C to 225°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Beilstein 25, I, 532
Peso formulazione 162.58
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Imidazoleacetic acid hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.