Learn More
4-Iodo-1-tritylimidazole, TRC
Codice prodotto. 30390978
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30390978 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30390978 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI7248505G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Iodo-1-tritylimidazole
CAS 96797-15-8
Formula molecolare C22H17IN2
Quantità 5 g
Sinonimo 4-Iodo-1-(triphenylmethyl)-1H-imidazole, 1-(Triphenylmethyl)-4-iodoimidazole, 1-Trityl-4-iodoimidazole, 4-Iodo-1-trityl-1H-imidazole
InChI Formula InChI=1S/C22H17IN2/c23-21-16-25(17-24-21)22(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20/h1-17H
SMILES Ic1cn(cn1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
IUPAC Name 4-iodo-1-tritylimidazole
Molecular Weight (g/mol) 436.29
Peso formulazione 436.0436