Learn More
4-Iodo-1-tritylimidazole, TRC
Codice prodotto. 30407074
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30407074 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30407074 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI724850500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico 4-Iodo-1-tritylimidazole
CAS 96797-15-8
Formula molecolare C22H17IN2
Quantità 500 mg
Sinonimo 4-Iodo-1-(triphenylmethyl)-1H-imidazole, 1-(Triphenylmethyl)-4-iodoimidazole, 1-Trityl-4-iodoimidazole, 4-Iodo-1-trityl-1H-imidazole
InChI Formula InChI=1S/C22H17IN2/c23-21-16-25(17-24-21)22(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20/h1-17H
SMILES Ic1cn(cn1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
IUPAC Name 4-iodo-1-tritylimidazole
Molecular Weight (g/mol) 436.29
Peso formulazione 436.0436