Learn More
4-Iodo-2,1,3-benzothiadiazole, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10100592
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10100592 250 mg 250mg
10394132 1 g 1g
10396914 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10100592 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC09111CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-08-2026
Add to basket
Chemical Identifiers
CAS 352018-95-2
Formula molecolare C6H3IN2S
Molecular Weight (g/mol) 262.07
Numero MDL MFCD02681904
InChI Key ROPRWVSWECJQIC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-iodobenzo c 1,2,5 thiadiazole, 2,1,3-benzothiadiazole,4-iodo, 4-iodo-benzo 1,2,5 thiadiazole, 4-iodanyl-2,1,3-benzothiadiazole, 4-iodobenzo c 1,2,5-thiadiazole, 4-iodo-2,1,3-benzothiadiazole
PubChem CID 2776287
IUPAC Name 4-iodo-2,1,3-benzothiadiazole
SMILES IC1=CC=CC2=NSN=C12
Specifications
Materiale o nome chimico 4-Iodo-2, 1, 3-benzothiadiazole
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 262.07
Percent Purity 97%
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Iodo-2,1,3-benzothiadiazole
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Iodo-2,1,3-benzothiadiazole