Learn More
4-Iodo-2,1,3-benzothiadiazole, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifications
| Materiale o nome chimico | 4-Iodo-2, 1, 3-benzothiadiazole |
| CAS min. % | 96.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Quantità | 5 g |
| Peso formulazione | 262.07 |
| Percent Purity | 97% |