Learn More
4-Iodo-2-methoxyaniline, 97%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 444800050
Dettagli aggiuntivi : CAS : 338454-80-1 Peso : 0.05500kg
Quantità 5g
Codice prodotto. 11925321
  • 567.00€ / 5g
Spedizione stimata
26-04-2021
Identificatori chimici
338454-80-1
249.05
4-iodo-2-methoxy-phenylamine, 2-amino-5-iodoanisole, benzenamine, 4-iodo-2-methoxy, 4-iodo-o-anisidine, 2-methoxy-4-iodoaniline, acmc-1aizp, 2-amino-5-iodoanisole 4-iodo-2-methoxyaniline
4-iodo-2-methoxyaniline
C7H8INO
AEPCMLLYVXZOLQ-UHFFFAOYSA-N
46737999
COC1=C(C=CC(=C1)I)N
Specifica
4-Iodo-2-methoxyaniline
5g
96% min. (GC)
4-iodo-2-methoxy-phenylamine, 2-amino-5-iodoanisole, benzenamine, 4-iodo-2-methoxy, 4-iodo-o-anisidine, 2-methoxy-4-iodoaniline, acmc-1aizp, 2-amino-5-iodoanisole 4-iodo-2-methoxyaniline
COC1=C(C=CC(=C1)I)N
249.05
249.05
48°C to 50°C
338454-80-1
C7H8INO
AEPCMLLYVXZOLQ-UHFFFAOYSA-N
4-iodo-2-methoxyaniline
46737999
97%
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • 4-Iodo-2-methoxyaniline
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
SDS Documenti