Learn More
4-Iodo-2-methyl-1H-imidazole, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15219786 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15219786 25 g 25g
15209786 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15219786 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 451580250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 73746-45-9
Formula molecolare C4H5IN2
Molecular Weight (g/mol) 208.00
Numero MDL MFCD02684335
InChI Key SEDSLMWYUQACGR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2794623
IUPAC Name 5-iodo-2-methyl-1H-imidazole
SMILES CC1=NC=C(I)N1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Iodo-2-methyl-1H-imidazole
Punto di fusione 138.0°C to 144.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Quantità 25 g
Sinonimo 4-iodo-2-methyl-1h-imidazole, 2-methyl-4 5-iodo-1 h-imidazole, 4-iodo-2-methylimidazole, 2-methyl-4-iodo-1h-imidazole, 4-iodo-2-methyl-3h-imidazole, 1h-imidazole, 4-iodo-2-methyl, 2-methyl-4-jodimidazol, ksc638k7d, 1h-imidazole,4-iodo-2-methyl, 1h-imidazole,5-iodo-2-methyl
Peso formulazione 208
Percent Purity 97%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Iodo-2-methyl-1H-imidazole, 97%
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.