Learn More
4-iodo-2-methyl-1H-imidazole, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10513232
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10513232 1 g Amber Glass Bottle 1g
10406862 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10513232 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO00831DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Add to basket
Chemical Identifiers
CAS 73746-45-9
Formula molecolare C4H5IN2
Molecular Weight (g/mol) 208.00
Numero MDL MFCD02684335
InChI Key SEDSLMWYUQACGR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2794623
IUPAC Name 5-iodo-2-methyl-1H-imidazole
SMILES CC1=NC=C(I)N1
Specifications
Materiale o nome chimico 4-iodo-2-methyl-1H-imidazole
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Sinonimo 4-iodo-2-methyl-1h-imidazole, 2-methyl-4 5-iodo-1 h-imidazole, 4-iodo-2-methylimidazole, 2-methyl-4-iodo-1h-imidazole, 4-iodo-2-methyl-3h-imidazole, 1h-imidazole, 4-iodo-2-methyl, 2-methyl-4-jodimidazol, ksc638k7d, 1h-imidazole,4-iodo-2-methyl, 1h-imidazole,5-iodo-2-methyl
Peso formulazione 208.0016