Learn More
4-Iodo-3,5-bis-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole, 97%, Thermo Scientific™
Catalog Number 11936231
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
1239511-06-8
C5HF6IN2
329.97
MFCD11867872
OTYORVJCWWESOF-UHFFFAOYSA-N
4-iodo-3,5-bis trifluoromethyl-1h-pyrazole, 3,5-bis trifluoromethyl-4-iodo-1h-pyrazole
45933690
4-iodo-3,5-bis(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
FC(F)(F)C1=C(I)C(=NN1)C(F)(F)F
1239511-06-8
C5HF6IN2
329.97
MFCD11867872
OTYORVJCWWESOF-UHFFFAOYSA-N
4-iodo-3,5-bis trifluoromethyl-1h-pyrazole, 3,5-bis trifluoromethyl-4-iodo-1h-pyrazole
45933690
4-iodo-3,5-bis(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
FC(F)(F)C1=C(I)C(=NN1)C(F)(F)F
Materiale o nome chimico 4-Iodo-3, 5-bis-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Punto di fusione 125°C to 126°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 329.97
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Iodo-3,5-bis-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.