Learn More
4-Iodo-3-nitroanisole, 98+%
Codice prodotto. 11322587
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11322587 5 g 5g
11332587 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11322587 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L11714.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-07-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 58755-70-7 | C7H6INO3 | 279.033 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 58755-70-7
Formula molecolare C7H6INO3
Molecular Weight (g/mol) 279.033
Numero MDL MFCD00024195
InChI Key JWZODIRSJJQOKY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-iodo-3-nitroanisole, 3-nitro-4-iodoanisole, 2-iodo-5-methoxynitrobenzene, 1-iodo-4-methoxy-2-nitro-benzene, benzene, 1-iodo-4-methoxy-2-nitro, 3-nitro-4-iodoanisol, acmc-1b13g, ksc494s9p, 1-iodo-2-nitro-4-methoxybenzene, attercop-chm at115569
PubChem CID 292659
IUPAC Name 1-iodo-4-methoxy-2-nitrobenzene
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)I)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Iodo-3-nitroanisole
Punto di fusione 60°C to 63°C
Quantità 5 g
Beilstein 2365592
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 279.04
Percent Purity ≥98%