Learn More
4-Iodo-3-nitrotoluene, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10459052 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
5g
Codice prodotto. 10459052
Marca: Thermo Scientific Acros 326300050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Iodo-3-nitrotoluene
Nota nome 97%
CAS 5326-39-6
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 52°C to 54°C
Colore Orange to Brown
Punto d'infiammabilità 110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C7H6INO2
Numero MDL MFCD00024196
Quantità 5 g
Sinonimo 4-iodo-3-nitrotoluene, benzene, 1-iodo-4-methyl-2-nitro, 3-nitro-4-iodotoluol, 3-nitro-4-iodotoluene, pubchem4550, acmc-209l5f, ksc597g8t, 4-jod-3-nitro-1-methylbenzol, 1-iodo-4-methyl-2-nitro-benzene
InChI Key DKYCDXAZCHMPSJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C(I)C(=C1)[N+]([O-])=O
IUPAC Name 1-iodo-4-methyl-2-nitrobenzene
Molecular Weight (g/mol) 263.03
PubChem CID 138455
Peso formulazione 263.03
Percent Purity 97%
Forma fisica Glistening Powder