Learn More
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)-1-H-pyrazole, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11976231 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
:
1g; Glass bottle
Codice prodotto. 11976231
Marca: Thermo Scientific Acros 444820010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Iodo-3-(trifluoromethyl)-1-H-pyrazole
CAS 866638-72-4
Punto di fusione 139.0°C to 141.0°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C4H2F3IN2
Quantità 1 g
Sinonimo 4-iodo-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 4-iodo-5-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 4-iodo-3-trifluoromethyl, acmc-209qaw, 4-iodo-3-trifluoromethyl pyrazole, 3-trifluoromethyl-4-iodo-1h-pyrazole, 4-iodo-3-trifluoromethyl-2h-pyrazole
InChI Key XRUHSOXIZMYOHX-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=NNC(=C1I)C(F)(F)F
IUPAC Name 4-iodo-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Molecular Weight (g/mol) 261.97
PubChem CID 16069792
Peso formulazione 261.97
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Iodo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.