Learn More
4-Iodo-5-methyl-3-phenylisoxazole, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10582842
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10582842 10 g 10g
10049201 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10582842 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC00511EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Identificatori chimici
CAS 31295-66-6
Formula molecolare C10H8INO
Molecular Weight (g/mol) 285.084
Numero MDL MFCD02681888
InChI Key DDVPBKUHWSZYIP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-iodo-5-methyl-3-phenylisoxazole, isoxazole, 4-iodo-5-methyl-3-phenyl, 3-phenyl-4-iodo-5-methylisoxazole
PubChem CID 2776150
IUPAC Name 4-iodo-5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazole
SMILES CC1=C(C(=NO1)C2=CC=CC=C2)I
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Iodo-5-methyl-3-phenylisoxazole
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 10 g
Peso formulazione 285.08
Percent Purity 97%