Learn More
4-Iodo-5-methyl-isoxazole, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10187942
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10187942 250 mg 250mg
10351243 1 g 1g
10789215 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10187942 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC26311CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-07-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 7064-38-2
Formula molecolare C28H36N4O6S2
Molecular Weight (g/mol) 588.74
Numero MDL MFCD06411541
InChI Key GDARZPKSXSXRDC-JCMHNJIXNA-N
Sinonimo 4-iodo-5-methylisoxazole, 4-iodo-5-methyl-isoxazole, isoxazole,4-iodo-5-methyl, isoxazole, 4-iodo-5-methyl
PubChem CID 2795461
SMILES CCCN1C(=O)C(C#N)=C(C)C(\C=C2/SC(=S)N(CCCCCC(O)=O)C2=O)=C1N1CCCC(C1)C(=O)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Iodo-5-methyl-isoxazole
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 250 mg
IUPAC Name 4-iodo-5-methyl-1,2-oxazole
Peso formulazione 208.98
Percent Purity 97%