Learn More
4-Iodo-o-xylene, 98+%
Codice prodotto. 11490753
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11490753 10 g 10g
11400763 50 g 50g
11410763 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11490753 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13232.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 31599-61-8 | C8H9I | 232.064 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 31599-61-8
Formula molecolare C8H9I
Molecular Weight (g/mol) 232.064
Numero MDL MFCD00040989
InChI Key CSFRCLYFVINMBZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-iodo-o-xylene, 1,2-dimethyl-4-iodobenzene, benzene, 4-iodo-1,2-dimethyl, 3,4-dimethyliodobenzene, 1-iodo-3,4-dimethylbenzene, 4-iodo-ortho-xylene, 3,4-dimethyl-1-iodobenzene, 4-iodo-orthoxylene, 4-iodo-0-xylene, pubchem3105
PubChem CID 141646
IUPAC Name 4-iodo-1,2-dimethylbenzene
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)I)C
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Iodo-o-xylene
Densità 1.633
Quantità 10 g
Indice di rifrazione 1.602
Beilstein 1905729
Punti di ebollizione 231°C to 233°C
Peso formulazione 232.07
Percent Purity ≥98%