Learn More
4-Iodoanisole, 98%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 122321000
Dettagli aggiuntivi : CAS : 696-62-8 Peso : 0.15000kg
Quantità 100g
Imballaggio Glass bottle
Codice prodotto. 10031160
  • 77.66€ / 100g
In stock, pronto per la spedizione: 9
Identificatori chimici
696-62-8
234.04
4-iodoanisole, p-iodoanisole, benzene, 1-iodo-4-methoxy, isoform, 4-methoxyiodobenzene, p-methoxyiodobenzene, anisole, p-iodo, 4-iodomethoxybenzene, p-iodophenyl methyl ether, 1-iodo-4-methoxy-benzene
1-iodo-4-methoxybenzene
C7H7IO
SYSZENVIJHPFNL-UHFFFAOYSA-N
69676
COC1=CC=C(C=C1)I
Specifica
4-Iodoanisole
Authentic
237.0°C (726.0 mmHg)
46.0°C to 51.0°C
696-62-8
C7H7IO
06,208
SYSZENVIJHPFNL-UHFFFAOYSA-N
1-iodo-4-methoxybenzene
69676
Crystalline Powder and Chunks
>110°C
Glass bottle
Brown to White
100g
97.5% min. (GC)
IC6H4OCH3
4-iodoanisole, p-iodoanisole, benzene, 1-iodo-4-methoxy, isoform, 4-methoxyiodobenzene, p-methoxyiodobenzene, anisole, p-iodo, 4-iodomethoxybenzene, p-iodophenyl methyl ether, 1-iodo-4-methoxy-benzene
COC1=CC=C(C=C1)I
234.04
234.04
98%
Videos
SDS Documenti
Certificati