Learn More
4-Iodoanisole, 98%
Codice prodotto. 11964711 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11964711 500 g Bottiglia in vetro 500g
10113360 25 g Bottiglia in vetro 25g
10031160 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11964711 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 122325000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 696-62-8 | C7H7IO | 234.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 696-62-8
Formula molecolare C7H7IO
Molecular Weight (g/mol) 234.04
InChI Key SYSZENVIJHPFNL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-iodoanisole, p-iodoanisole, benzene, 1-iodo-4-methoxy, isoform, 4-methoxyiodobenzene, p-methoxyiodobenzene, anisole, p-iodo, 4-iodomethoxybenzene, p-iodophenyl methyl ether, 1-iodo-4-methoxy-benzene
PubChem CID 69676
IUPAC Name 1-iodo-4-methoxybenzene
SMILES COC1=CC=C(C=C1)I
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Iodoanisole
Punto di fusione 46.0°C to 51.0°C
Colore White to Brown
Punti di ebollizione 237.0°C (726.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare IC6H4OCH3
Quantità 500 g
Beilstein 06,208
Peso formulazione 234.04
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder and/or Chunks