Learn More
4-Iodoanisole, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Iodoanisole |
| CAS | 696-62-8 |
| Formula molecolare | C7H7IO |
| Quantità | 100 g |
| Sinonimo | 1-iodo-4-methoxybenzene, p-Iodoanisole, 1-Iodo-4-methoxybenzene, 1-Methoxy-4-iodobenzene, 4-Iodomethoxybenzene, 4-Iodophenyl Methyl Ether, 4-Methoxy-1-iodobenzene, 4-Methoxyiodobenzene, 4-Methoxyphenyl Iodide, NSC 60727, p-Iodoanisole, p-Iodomethoxybenzene, p-Iodophenyl Methyl Ether, p-Methoxyiodobenzene, p-Methoxyphenyl Iodide |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H7IO/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,1H3 |
| SMILES | COc1ccc(I)cc1 |
| IUPAC Name | 1-iodo-4-methoxybenzene |
| Molecular Weight (g/mol) | 234.03 |
| Peso formulazione | 233.9542 |