Learn More
4-Iodobenzeneboronic acid, 97%
Codice prodotto. 15477997
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15477997 1 g 1g
15487997 5 g 5g
15497997 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15477997 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H51119.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 5122-99-6 | C6H6BIO2 | 247.83 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5122-99-6
Formula molecolare C6H6BIO2
Molecular Weight (g/mol) 247.83
Numero MDL MFCD01319014
InChI Key PELJYVULHLKXFF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-iodophenyl boronic acid, 4-iodobenzeneboronic acid, p-iodophenylboronic acid, 4-iodophenylboronicacid, p-iodobenzeneboronic acid, p-iodophenyl boronic acid, boronic acid, 4-iodophenyl, 4-boronoiodobenzene, pubchem6160, pubchem11574
PubChem CID 151254
IUPAC Name (4-iodophenyl)boronic acid
SMILES OB(O)C1=CC=C(I)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Iodobenzeneboronic acid
Quantità 1 g
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 247.83
Percent Purity 97%