Learn More
4-Iodobenzoic acid, 98%
Codice prodotto. 10744261 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10744261 50 g Bottiglia in vetro 50g
10552901 10 g Bottiglia in vetro 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10744261 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 124480500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 619-58-9 | C7H5IO2 | 248.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 619-58-9
Formula molecolare C7H5IO2
Molecular Weight (g/mol) 248.02
Numero MDL MFCD00002533
InChI Key GHICCUXQJBDNRN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-iodobenzoic acid, benzoic acid, 4-iodo, benzoic acid, p-iodo, 4-iodo-benzoic acid, p-iodobenzenecarboxylic acid, 4-jodbenzoesaeure, unii-ipo4lyq1en, 4-jodbenzoesaeure german, 4-iodo benzoic acid, ipo4lyq1en
PubChem CID 12085
IUPAC Name 4-iodobenzoic acid
SMILES OC(=O)C1=CC=C(I)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Iodobenzoic acid
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 270°C to 274°C
Colore White
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare IC6H4COOH
Quantità 50 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.04g/L (25°C)
Peso formulazione 248.02
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder