Learn More
4-Iodobenzonitrile, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10679312 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10679312 25 g 25g
10445195 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10679312 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 412380250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 3058-39-7 | Molecular Formula: C7H4IN | Molecular Weight: 229.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3058-39-7
Formula molecolare C7H4IN
Molecular Weight (g/mol) 229.02
Numero MDL MFCD00051310
InChI Key XOKDXPVXJWTSRM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-iodobenzonitrile, benzonitrile, 4-iodo, p-cyanoiodobenzene, benzonitrile, p-iodo, 1-cyano-4-iodobenzene, 4-cyanoiodobenzene, 4-iodo-benzonitrile, 4-iodobenzenecarbonitrile, 4-iodbenzonitril, 4-iodo benzonitrile
PubChem CID 76467
IUPAC Name 4-iodobenzonitrile
SMILES IC1=CC=C(C=C1)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Iodobenzonitrile
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 125°C to 128°C
Colore Brown-Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Quantità 25 g
Peso formulazione 229.02
Percent Purity ≥98.5%
Forma fisica Chunks and/or Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Iodobenzonitrile
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.