Learn More
4-Iodobenzotrifluoride, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10620035 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10620035 1 g Bottiglia in vetro 1g
10175270 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10620035 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 306180010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Add to basket
CAS: 455-13-0 | Molecular Formula: C7H4F3I | Molecular Weight: 272 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 455-13-0
Formula molecolare C7H4F3I
Molecular Weight (g/mol) 272
Numero MDL MFCD00039398
InChI Key SKGRFPGOGCHDPC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-iodobenzotrifluoride, 1-iodo-4-trifluoromethyl benzene, p-iodobenzotrifluoride, benzene, 1-iodo-4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl iodobenzene, 4-iodo-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, alpha,alpha,alpha-trifluoro-4-iodotoluene, 4-iodobenztrifluoride, 4-iodobenzo trifluoride, 4-iodo-1-trifluoromethylbenzene
PubChem CID 67993
IUPAC Name 1-iodo-4-(trifluoromethyl)benzene
SMILES C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)I
Specifications
Materiale o nome chimico 4-Iodobenzotrifluoride
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Red or Yellow
Densità 1.8510g/mL
Punti di ebollizione 76.0°C to 79.0°C (15.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 68°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare IC6H4CF3
Indice di rifrazione 1.5160 to 1.5200
Quantità 1 g
Gravità specifica 1.851
Peso formulazione 272
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1-iodo-4-(trifluoromethyl)benzene
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-iodo-4-(trifluoromethyl)benzene