Learn More
4-Iodobiphenyl, 97+%
Codice prodotto. 10462785 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10462785 1 g Bottiglia in vetro 1g
10697074 5 g Bottiglia in vetro 5g
10764194 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10462785 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 392390010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1591-31-7 | C12H9I | 280.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1591-31-7
Formula molecolare C12H9I
Molecular Weight (g/mol) 280.11
Numero MDL MFCD00019028
InChI Key NXYICUMSYKIABQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-iodobiphenyl, 4-iodo-1,1'-biphenyl, 1,1'-biphenyl, 4-iodo, p-iodobiphenyl, 4-iododiphenyl, p-phenyliodobenzene, 4-biphenyl iodide, biphenyl, 4-iodo, 1-iodo-4-phenyl-benzene, 4-iodo-1-phenylbenzene
PubChem CID 15322
IUPAC Name 1-iodo-4-phenylbenzene
SMILES IC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Iodobiphenyl
CAS min. % 97.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 113°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5C6H4I
Quantità 1 g
Peso formulazione 280.1
Percent Purity 97+%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Iodobiphenyl
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.