Learn More
4-(Iodomethyl)tetrahydro-2h-pyran, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10686433
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10686433 1 g Amber Glass Bottle 1g
10570554 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10686433 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC29940DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Identificatori chimici
CAS 101691-94-5
Formula molecolare C6H11IO
Molecular Weight (g/mol) 226.057
InChI Key MQLFSPBSNWUXSO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-iodomethyl tetrahydro-2h-pyran, 4-iodomethyl oxane, 4-iodomethyl-tetrahydro-pyran, 4-iodomethyl tetrahydropyran, 2h-pyran, tetrahydro-4-iodomethyl, 4-iodomethyl-tetrahydro-2h-pyran, 2h-pyran,tetrahydro-4-iodomethyl, acmc-20a1ce, 4-iodomethyltetrahydropyran, 4-iodomethyl-tetrahydropyran
PubChem CID 2795507
IUPAC Name 4-(iodomethyl)oxane
SMILES C1COCCC1CI
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Iodomethyl)tetrahydro-2H-pyran
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 226.05
Percent Purity 97%