Learn More
4-(Iodomethyl)tetrahydro-2H-pyran, 97%
Codice prodotto. 13535030 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
13535030 10 g Bottiglia in vetro 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13535030 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 448700100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 101691-94-5 | C6H11IO | 226.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Iodomethyl)tetrahydro-2H-pyran
CAS 101691-94-5
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C6H11IO
Quantità 10 g
Sinonimo 4-iodomethyl tetrahydro-2h-pyran, 4-iodomethyl oxane, 4-iodomethyl-tetrahydro-pyran, 4-iodomethyl tetrahydropyran, 2h-pyran, tetrahydro-4-iodomethyl, 4-iodomethyl-tetrahydro-2h-pyran, 2h-pyran,tetrahydro-4-iodomethyl, acmc-20a1ce, 4-iodomethyltetrahydropyran, 4-iodomethyl-tetrahydropyran
InChI Key MQLFSPBSNWUXSO-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1COCCC1CI
IUPAC Name 4-(iodomethyl)oxane
Molecular Weight (g/mol) 226.05
PubChem CID 2795507
Peso formulazione 226.05
Percent Purity 97%