Learn More
4-Iodoopyridin-2(1H)-one, 97+%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | 4-iodo-2-pyridone |
Intervallo percentuale saggio | 97+% |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Quantità | 250 mg |
IUPAC Name | 4-iodo-1,2-dihydropyridin-2-one |
Peso formulazione | 220.99 |
Percent Purity | 97% |