Learn More
4-Iodoopyridin-2(1H)-one, 97+%, Thermo Scientific™
Catalog Number 10031244
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
858839-90-4
C5H4INO
221.00
MFCD09702419
POHJRJNCZQENQG-UHFFFAOYSA-N
4-iodopyridin-2 1h-one, 4-iodo-2-pyridone, 4-iodopyridin-2-ol, 4-iodo-1,2-dihydropyridin-2-one, 2 1h-pyridinone,4-iodo, 2-hydroxy-4-iodopyridine, 4-iodohydropyridin-2-one, 4-iodo-pyridin-2-ol
20582535
IC1=CC(=O)NC=C1
858839-90-4
C5H4INO
221.00
MFCD09702419
POHJRJNCZQENQG-UHFFFAOYSA-N
4-iodopyridin-2 1h-one, 4-iodo-2-pyridone, 4-iodopyridin-2-ol, 4-iodo-1,2-dihydropyridin-2-one, 2 1h-pyridinone,4-iodo, 2-hydroxy-4-iodopyridine, 4-iodohydropyridin-2-one, 4-iodo-pyridin-2-ol
20582535
IC1=CC(=O)NC=C1
Materiale o nome chimico 4-iodo-2-pyridone
Intervallo percentuale saggio 97+%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 5 g
IUPAC Name 4-iodo-1H-pyridin-2-one
Peso formulazione 220.99
Percent Purity 97%