Learn More
4-Iodoopyridin-2(1H)-one, 97+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10694385
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 10694385
Marca: Thermo Scientific Maybridge MO07919CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 858839-90-4
Formula molecolare C5H4INO
Molecular Weight (g/mol) 221.00
Numero MDL MFCD09702419
InChI Key POHJRJNCZQENQG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-iodopyridin-2 1h-one, 4-iodo-2-pyridone, 4-iodopyridin-2-ol, 4-iodo-1,2-dihydropyridin-2-one, 2 1h-pyridinone,4-iodo, 2-hydroxy-4-iodopyridine, 4-iodohydropyridin-2-one, 4-iodo-pyridin-2-ol
PubChem CID 20582535
SMILES IC1=CC(=O)NC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-iodo-2-pyridone
Intervallo percentuale saggio 97+%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
IUPAC Name 4-iodo-1,2-dihydropyridin-2-one
Peso formulazione 220.99
Percent Purity 97%