Learn More
4-Iodophenetole, 97%
Codice prodotto. 11420207
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11420207 25 g 25g
11410207 5 g 5g
11430207 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11420207 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B21644.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 699-08-1 | C8H9IO | 248.063 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 699-08-1
Formula molecolare C8H9IO
Molecular Weight (g/mol) 248.063
Numero MDL MFCD00061124
InChI Key VSIIHWOJPSSIDI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-iodophenetole, p-iodophenetole, 1-ethoxy-4-iodo-benzene, 4-ethoxyiodobenzene, 4-ethoxy-4-iodobenzene, benzene, 1-ethoxy-4-iodo, 4-iodophenyl ethyl ether, phenetole, p-iodo, p-ethoxyiodobenzene, ethyl 4-iodophenyl ether
PubChem CID 220700
IUPAC Name 1-ethoxy-4-iodobenzene
SMILES CCOC1=CC=C(C=C1)I
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Iodophenetole
Punto di fusione 26°C to 29°C
Punti di ebollizione 133°C to 134°C (19 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.597
Quantità 25 g
Beilstein 2042067
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 248.06
Percent Purity 97%