Learn More
4-Iodophenol, 99%
Codice prodotto. 10153260 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
10g
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10153260 10 g Bottiglia in vetro 10g
10265260 25 g Bottiglia in vetro 25g
11944681 100 g Bottiglia in vetro 100g
15129173 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10153260 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 122390100
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 540-38-5 | C6H5IO | 220.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 540-38-5
Formula molecolare C6H5IO
Molecular Weight (g/mol) 220.01
Numero MDL MFCD00002327
InChI Key VSMDINRNYYEDRN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-iodophenol, phenol, 4-iodo, phenol, p-iodo, 4-hydroxyiodobenzene, p-hydroxyiodobenzene, 4-hydroxyphenyl iodide, 4-iodo-phenol, unii-bh194bak0b, ccris 668, bh194bak0b
PubChem CID 10894
ChEBI CHEBI:43521
IUPAC Name 4-iodophenol
SMILES OC1=CC=C(I)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Iodophenol
Punto di fusione 89.0°C to 94.0°C
Colore Beige to Brown or Pink
Punti di ebollizione 287.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare IC6H4OH
Quantità 10 g
Beilstein 06,208
Indice di Merck 15,5079
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol and ether
Peso formulazione 220.01
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Iodophenol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.