Learn More
4-Iodophenol, TRC
Codice prodotto. 30137564
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137564 50 g 50g
30004943 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30137564 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI71751050G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 540-38-5
Formula molecolare C6H5IO
Molecular Weight (g/mol) 220.01
Sinonimo p-Iodophenol, 1-Iodo-4-hydroxybenzene, 4-Hydroxyiodobenzene, 4-Hydroxyphenyl Iodide, 4-Iodophenol, NSC 91464, p-Hydroxyiodobenzene, p-Iodophenol
SMILES Oc1ccc(I)cc1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Iodophenol
Quantità 50 g
InChI Formula InChI=1S/C6H5IO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H
Peso formulazione 219.9385
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.