Learn More
4-Iodophenyl isocyanate, 97%
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Iodophenyl isocyanate |
| Punto di fusione | 43°C to 47°C |
| Punti di ebollizione | 84°C (5 mmHg) |
| Punto d'infiammabilità | >110°C (230°F) |
| Odore | Pungent |
| Quantità | 5 g |
| Numero UN | UN2811 |
| Beilstein | 2716151 |
| Sensibilità | Light and moisture sensitive |
| Peso formulazione | 245.02 |
| Vedi altri risultati |