Learn More
4-Iodophenyl isothiocyanate, 97%
Codice prodotto. 11373246
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11373246 10 g 10g
11363246 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11373246 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L12583.09
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2059-76-9 | C7H4INS | 261.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2059-76-9
Formula molecolare C7H4INS
Molecular Weight (g/mol) 261.08
Numero MDL MFCD00041091
InChI Key SNLGBRZZFRSXHA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-iodophenyl isothiocyanate, 4-iodophenylisothiocyanate, 1-iodo-4-isothiocyanato-benzene, benzene, 1-iodo-4-isothiocyanato, 4-ipitc, acmc-20amg6, 4-iodobenzenisothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-iodobenzene, #, benzene,1-iodo-4-isothiocyanato
PubChem CID 74938
IUPAC Name 1-iodo-4-isothiocyanatobenzene
SMILES IC1=CC=C(C=C1)N=C=S
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Iodophenyl isothiocyanate
Punto di fusione 74°C to 78°C
Odore Pungent
Quantità 10 g
Numero UN UN2923
Beilstein 2412143
Sensibilità Light and moisture sensitive
Peso formulazione 261.09
Percent Purity 97%