Learn More
4-Iodophenylacetic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15259676
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
1798-06-7
C8H7IO2
262.05
FJSHTWVDFAUNCO-UHFFFAOYSA-N
4-iodophenylacetic acid, 2-4-iodophenyl acetic acid, 4-iodophenyl acetic acid, 4-iodophenylaceticacid, p-iodophenylacetic acid, benzeneacetic acid, 4-iodo, 4-iodo-phenyl-acetic acid, pubchem18835, 4-iodoohenylacetic acid, 4-iodobenzeneacetic acid
137214
2-(4-iodophenyl)acetic acid
C1=CC(=CC=C1CC(=O)O)I
1798-06-7
C8H7IO2
262.05
FJSHTWVDFAUNCO-UHFFFAOYSA-N
4-iodophenylacetic acid, 2-4-iodophenyl acetic acid, 4-iodophenyl acetic acid, 4-iodophenylaceticacid, p-iodophenylacetic acid, benzeneacetic acid, 4-iodo, 4-iodo-phenyl-acetic acid, pubchem18835, 4-iodoohenylacetic acid, 4-iodobenzeneacetic acid
137214
2-(4-iodophenyl)acetic acid
C1=CC(=CC=C1CC(=O)O)I
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 4-Iodophenylacetic acid
Punto di fusione 140°C to 141.5°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Quantità 5 g
Peso formulazione 262.05
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Iodophenylacetic acid, 97%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.