Learn More
4-Iodopyrazole, TRC
Codice prodotto. 30400886
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30400886 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30400886 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI71947010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Iodopyrazole
CAS 3469-69-0
Formula molecolare C3 H3 I N2
Quantità 10 g
Sinonimo 4-Iodo-pyrazole, 4-Iodo-1H-pyrazole
InChI Formula InChI=1S/C3H3IN2/c4-3-1-5-6-2-3/h1-2H,(H,5,6)
SMILES Ic1cn[nH]c1
IUPAC Name 4-iodo-1H-pyrazole
Molecular Weight (g/mol) 193.97
Peso formulazione 193.9341