Learn More
4-Iodopyrazole, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Iodopyrazole |
| CAS | 3469-69-0 |
| Formula molecolare | C3 H3 I N2 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 4-Iodo-pyrazole, 4-Iodo-1H-pyrazole |
| InChI Formula | InChI=1S/C3H3IN2/c4-3-1-5-6-2-3/h1-2H,(H,5,6) |
| SMILES | Ic1cn[nH]c1 |
| IUPAC Name | 4-iodo-1H-pyrazole |
| Molecular Weight (g/mol) | 193.97 |
| Peso formulazione | 193.9341 |