Learn More
4-Iodopyridine, 96%
Codice prodotto. 10550554 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10550554 5 g Bottiglia in vetro 5g
10238943 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10550554 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 391290050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 15854-87-2 | C5H4IN | 205.00 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15854-87-2
Formula molecolare C5H4IN
Molecular Weight (g/mol) 205.00
Numero MDL MFCD02093937
InChI Key RTLUPHDWSUGAOS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pyridine, 4-iodo, 4-iodo pyridine, 4-iodo-pyridine, p-iodopyridine, 4-iodanylpyridine, acmc-1btjc, 4-iodopyridine, ksc178q2d
PubChem CID 609492
IUPAC Name 4-iodopyridine
SMILES IC1=CC=NC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Iodopyridine
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 92.0°C to 96.0°C
Colore Brown to Brown-Green
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble
Peso formulazione 204.99
Percent Purity 96%
Forma fisica Crystals or Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Iodopyridine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.