Learn More
4-Iodopyridine, 96%
Codice prodotto. 11417146
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11417146 5 g 5g
11407146 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11417146 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B25459.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 15854-87-2 | C5H4IN | 205.00 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15854-87-2
Formula molecolare C5H4IN
Molecular Weight (g/mol) 205.00
Numero MDL MFCD02093937
InChI Key RTLUPHDWSUGAOS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pyridine, 4-iodo, 4-iodo pyridine, 4-iodo-pyridine, p-iodopyridine, 4-iodanylpyridine, acmc-1btjc, 4-iodopyridine, ksc178q2d
PubChem CID 609492
IUPAC Name 4-iodopyridine
SMILES IC1=CC=NC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Iodopyridine
Punto di fusione 96°C to 99°C
Quantità 5 g
Beilstein 1594
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 205
Percent Purity 96%