Learn More
4-Iodopyridine, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10462723
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10462723 1 g 1g
10055322 10 g 10g
10515835 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10462723 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO00014DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 15854-87-2
Formula molecolare C5H4IN
Molecular Weight (g/mol) 205.00
Numero MDL MFCD02093937
InChI Key RTLUPHDWSUGAOS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pyridine, 4-iodo, 4-iodo pyridine, 4-iodo-pyridine, p-iodopyridine, 4-iodanylpyridine, acmc-1btjc, 4-iodopyridine, ksc178q2d
PubChem CID 609492
IUPAC Name 4-iodopyridine
SMILES IC1=CC=NC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Iodopyridine
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 204.99
Percent Purity 97%