Learn More
4-Iodotetrahydro-2H-pyran, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10690325
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10690325 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10451823 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10690325 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC29911CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
Identificatori chimici
CAS 25637-18-7
Formula molecolare C5H9IO
Molecular Weight (g/mol) 212.03
Numero MDL MFCD06797467
InChI Key JTRNQTFTRDPITG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-iodotetrahydro-2h-pyran, 4-iodo-tetrahydro-2h-pyran, 4-iodotetrahydropyran, 4-iodo-tetrahydropyran, 4-iodo-tetrahydro-pyran, 2h-pyran, tetrahydro-4-iodo, tetrahydro-4-iodo-2h-pyran, 4-iodanyloxane, 4-iodooxacyclohexane, 4-iodopentahydropyran
PubChem CID 2795506
IUPAC Name 4-iodooxane
SMILES IC1CCOCC1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Iodotetrahydro-2H-pyran
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 212.03
Percent Purity 95%