Learn More
4-Iodotetrahydrothiopyran, 97%, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 4-Iodotetrahydrothiopyran |
| CAS | 281204-90-8 |
| CAS min. % | 96.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Formula molecolare | C5H9IS |
| Numero MDL | MFCD09025908 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 4-iodotetrahydrothiopyran, 4-iodotetrahydro-2h-thiopyran, 2h-thiopyran,tetrahydro-4-iodo |
| InChI Key | JVBIONNYIWEILC-UHFFFAOYSA-N |
| Show More |