Learn More
4-Isobutyl-alpha-methylphenylacetic acid, 99%
Codice prodotto. 11430067
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11430067 1 g 1g
11440067 5 g 5g
11450067 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11430067 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B20989.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 15687-27-1 | C13H18O2 | 206.29 g/mol
Ibuprofen is useful as a nonsteroidal anti-inflammatory research chemical. Ibuprofen is reported to inhibit the netrophil-dependent edema response of rabbit skin to C5a/PGE23. NSAID that inhibits cyclooxygenase-1 and -2.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Ibuprofen is useful as a nonsteroidal anti-inflammatory research chemical. Ibuprofen is reported to inhibit the netrophil-dependent edema response of rabbit skin to C5a/PGE23. NSAID that inhibits cyclooxygenase-1 and -2.
Solubility
Insoluble in water. Soluble in ethanol (25 mg/ml), chloroform (1:1), ether (1:2), acetone (1:1.5), aqueous solutions of alkali hydroxides and carbonates, dichloromethane, methanol (50 mg/ml), and ethyl acetate.
Notes
Store away from oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15687-27-1
Formula molecolare C13H18O2
Molecular Weight (g/mol) 206.29
Numero MDL MFCD00010393
InChI Key HEFNNWSXXWATRW-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo ibuprofen, 2-4-isobutylphenyl propanoic acid, motrin, brufen, nurofen, advil, dolgit, liptan, nuprin, anflagen
PubChem CID 3672
ChEBI CHEBI:5855
IUPAC Name 2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propanoic acid
SMILES CC(C)CC1=CC=C(C=C1)C(C)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Isobutyl-alpha-methylphenylacetic acid
Punto di fusione 75°C to 78°C
Punti di ebollizione 157°C (4 mmHg)
Odore Odorless
Quantità 1 g
Numero UN UN3077
Indice di Merck 14,4881
Informazioni di solubilità Insoluble in water. Soluble in ethanol (25mg/ml),chloroform (1:1),ether (1:2),acetone (1:1.5),aqueous solutions of alkali hydroxides and carbonates,dichloromethane,methanol (50mg/ml),and ethyl acetate.
Peso formulazione 206.29
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Isobutyl-alpha-methylphenylacetic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Isobutyl-alpha-methylphenylacetic acid