Learn More
4-Isobutyl-alpha-methylphenylacetic acid, 99%
Descrizione
Ibuprofen is useful as a nonsteroidal anti-inflammatory research chemical. Ibuprofen is reported to inhibit the netrophil-dependent edema response of rabbit skin to C5a/PGE23. NSAID that inhibits cyclooxygenase-1 and -2.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ibuprofen is useful as a nonsteroidal anti-inflammatory research chemical. Ibuprofen is reported to inhibit the netrophil-dependent edema response of rabbit skin to C5a/PGE23. NSAID that inhibits cyclooxygenase-1 and -2.
Solubility
Insoluble in water. Soluble in ethanol (25 mg/ml), chloroform (1:1), ether (1:2), acetone (1:1.5), aqueous solutions of alkali hydroxides and carbonates, dichloromethane, methanol (50 mg/ml), and ethyl acetate.
Notes
Store away from oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Isobutyl-alpha-methylphenylacetic acid |
| Punto di fusione | 75°C to 78°C |
| Punti di ebollizione | 157°C (4 mmHg) |
| Odore | Odorless |
| Quantità | 25 g |
| Numero UN | UN3077 |
| Indice di Merck | 14,4881 |
| Informazioni di solubilità | Insoluble in water. Soluble in ethanol (25mg/ml),chloroform (1:1),ether (1:2),acetone (1:1.5),aqueous solutions of alkali hydroxides and carbonates,dichloromethane,methanol (50mg/ml),and ethyl acetate. |
| Peso formulazione | 206.29 |
| Percent Purity | 99% |
Sicurezza e movimentazione
- 4-Isobutyl-alpha-methylphenylacetic acid
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H302-Nocivo se ingerito.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- MIXTURE LIST-Contain: 4-Isobutyl-alpha-methylphenylacetic acid