Learn More
4'-Isobutylacetophenone, 97%
Codice prodotto. 11433334
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11433334 50 g 50g
11443334 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11433334 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10624.18
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 38861-78-8 | C12H16O | 176.259 g/mol
4'-isobutylacetophenone is an important starting material employed in the production of pharmaceuticals such as ibuprofen. It is also utilized in proteomics research. It is used as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4′-isobutylacetophenone is an important starting material employed in the production of pharmaceuticals such as ibuprofen. It is also utilized in proteomics research. It is used as an intermediate in organic synthesis.
Solubility
Miscible with chloroform and methanol. Slightly miscible with water.
Notes
Keep the container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep away from sources of ignition. Incompatible with reducing agents, strong oxidizing agents and strong bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 38861-78-8
Formula molecolare C12H16O
Molecular Weight (g/mol) 176.259
Numero MDL MFCD00027393
InChI Key KEAGRYYGYWZVPC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4'-isobutylacetophenone, 4-isobutylacetophenone, p-iso-butylacetophenone, 1-4-isobutylphenyl ethanone, p-isobutylacetophenone, ethanone, 1-4-2-methylpropyl phenyl, 1-4-2-methylpropyl phenyl ethan-1-one, acetophenone, 4-isobutyl, 1-4-2-methylpropyl phenyl ethanone, unii-aml715rd20
PubChem CID 93214
IUPAC Name 1-[4-(2-methylpropyl)phenyl]ethanone
SMILES CC(C)CC1=CC=C(C=C1)C(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico 4'-Isobutylacetophenone
Densità 0.952
Punto d'infiammabilità 54°C (129°F)
Indice di rifrazione 1.518
Quantità 50 g
Numero UN UN1224
Beilstein 1935275
Informazioni di solubilità Miscible with chloroform and methanol. Slightly miscible with water.
Peso formulazione 176.27
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4'-Isobutylacetophenone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P242-Utilizzare solo utensili antiscintillamento.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali..